1,4-二甲基-1H-1,2,4-三氮唑-4-鎓碘化物 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAD3962-5GEA 0 CNY
TCIAD3962-5G TCIAD3962-1G
1,4-二甲基-1H-1,2,4-三氮唑-4-鎓碘化物 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
1,4-二甲基-1H-1,2,4-三氮唑-4-鎓碘化物
分子式: C₄H₈IN₃
分子量: 225,03 g/mol
MDL编号: MFCD00666522
CAS号: 120317-69-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 124.0 deg-C