1,8-二氮双环[5.4.0]十一烯溴酸盐 ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAD3976-5GEA 0 CNY
TCIAD3976-5G
1,8-二氮双环[5.4.0]十一烯溴酸盐 ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
1,8-二氮双环[5.4.0]十一烯溴酸盐
分子式: C₉H₁₆N₂
分子量: 392,96 g/mol
MDL编号: MFCD00191982
CAS号: 138666-59-8
UN号: 3261
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C