6,7-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium perchlorate ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAD3982-100MGEA 0 CNY
TCIAD3982-100MG
6,7-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium perchlorate ≥98.0% (通过HPLC)
6,7-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium perchlorate
分子式: C₁₄H₁₈ClN₃O₄
分子量: 327,77 g/mol
CAS号: 1334529-08-6
UN号: 1479
ADR: 5.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%