1,3-Dimethoxy-1,3-dimethylurea ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD3990-5GEA 1825 CNY
TCIAD3990-5G
1,3-Dimethoxy-1,3-dimethylurea ≥97.0% (通过GC)
1,3-Dimethoxy-1,3-dimethylurea
分子式: C₅H₁₂N₂O₃
分子量: 148,16 g/mol
沸点: 42°C
存储条件: Refrigerator
CAS号: 123707-26-6
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %