2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD3998-1GEA
0
CNY
TCIAD3998-1G
TCIAD3998-5G
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine ≥98.0% (通过GC)
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine
分子式:
C₅H₇N₃O₂ 分子量: 141,13 g/mol |
MDL编号:
MFCD20257908 CAS号: 1898-72-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 57.0 to 61.0 deg-C |