2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAD4002-5GEA
0
CNY
TCIAD4002-5G
TCIAD4002-25G
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine ≥98.0% (通过GC)
2,4-Dihydroxy-3-nitropyridine
分子式:
C₅H₄N₂O₄ 分子量: 156,10 g/mol 溶点: 264°C |
MDL编号:
MFCD01075671 CAS号: 89282-12-2 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |