1,1-Dimethylpiperidinium chloride ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD4016-1GEA 0 CNY
TCIAD4016-1G TCIAD4016-5G
1,1-Dimethylpiperidinium chloride ≥98.0% (通过滴定分析)
1,1-Dimethylpiperidinium chloride
分子式: C₇H₁₆ClN
分子量: 149,66 g/mol
MDL编号: MFCD00055543
CAS号: 24307-26-4
EINECS: 246-147-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %