5,5′′-二溴-2,2′:5′,2′′-三噻吩 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
2,5-二(5-溴噻吩-2-基)噻吩
TCIAD4050-1GEA
0
CNY
TCIAD4050-1G
TCIAD4050-5G
5,5′′-二溴-2,2′:5′,2′′-三噻吩 ≥97.0% (通过GC)
5,5′′-二溴-2,2′:5′,2′′-三噻吩
分子式:
C₁₂H₆Br₂S₃ 分子量: 406,17 g/mol |
MDL编号:
MFCD00219109 CAS号: 98057-08-0 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 156.0 to 160.0 deg-C |