(R)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-diisopropyl-1,3-dioxolane ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD4076-1GEA 995 CNY
TCIAD4076-1G
(R)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-diisopropyl-1,3-dioxolane ≥95.0% (通过GC)
(R)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-diisopropyl-1,3-dioxolane
分子式: C₁₁H₂₂O₃
分子量: 202,29 g/mol
CAS号: 1820574-15-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -6.0 deg (C=15, CHCl3)