2,4-二氯-5-碘嘧啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD4122-1GEA 0 CNY
TCIAD4122-1G TCIAD4122-5G
2,4-二氯-5-碘嘧啶 ≥98.0% (通过GC)
2,4-二氯-5-碘嘧啶
分子式: C₄HCl₂IN₂
分子量: 274,87 g/mol
MDL编号: MFCD01898087
CAS号: 13544-44-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C