3-(乙基氨基)-4-甲酚 ≥92.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAE0252-25GEA 0 CNY
TCIAE0252-25G
3-(乙基氨基)-4-甲酚 ≥92.0% (通过GC)
3-(乙基氨基)-4-甲酚
分子式: C₉H₁₃NO
分子量: 151,21 g/mol
MDL编号: MFCD00002382
CAS号: 120-37-6
EINECS: 204-391-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 92.0 %