4-Ethoxy-2-butanone ≥92.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
E0298-25ML E0298-5ML
TCIAE0298-25MLEA 0 CNY
TCIAE0298-25ML TCIAE0298-5ML
4-Ethoxy-2-butanone ≥92.0% (通过GC)
4-Ethoxy-2-butanone
分子式: C₆H₁₂O₂
分子量: 116.16 g/mol
沸点: 153°C
MDL编号: MFCD00059372
CAS号: 60044-74-8
UN号: 1993
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %