3-Ethyl-3-methylheptane ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAE0304-1MLEA
0
CNY
TCIAE0304-1ML
3-Ethyl-3-methylheptane ≥99.0% (通过GC)
3-Ethyl-3-methylheptane
分子式:
C₁₀H₂₂ 分子量: 142,29 g/mol |
MDL编号:
MFCD00048812 CAS号: 17302-01-1 UN号: 3295 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |