1-乙基-4-甲氧基羰基碘吡啶 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAE0362-5GEA 690 CNY
TCIAE0362-5G TCIAE0362-1G
1-乙基-4-甲氧基羰基碘吡啶 ≥97.0% (通过滴定分析)
1-乙基-4-甲氧基羰基碘吡啶
分子式: C₉H₁₂INO₂
分子量: 293,10 g/mol
MDL编号: MFCD00011996
CAS号: 1199-65-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C