1-Ethyl-3-hydroxypiperidine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAE0376-25MLEA
0
CNY
TCIAE0376-25ML
1-Ethyl-3-hydroxypiperidine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
1-Ethyl-3-hydroxypiperidine
分子式:
C₇H₁₅NO 分子量: 129,20 g/mol 闪点: 47°C |
MDL编号:
MFCD00006508 CAS号: 13444-24-1 EINECS: 236-584-0 UN号: 1993 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |