3-乙氧基-2-环己烯-1-酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAE0384-25MLEA 995 CNY
TCIAE0384-25ML TCIAE0384-5ML
3-乙氧基-2-环己烯-1-酮 ≥98.0% (通过GC)
3-乙氧基-2-环己烯-1-酮
分子式: C₈H₁₂O₂
分子量: 140,18 g/mol
闪点: 107°C
MDL编号: MFCD00001580
CAS号: 5323-87-5
EINECS: 226-190-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %