(3R)-(+)-3-(Ethylamino)pyrrolidine ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAE0433-1GEA
2050
CNY
TCIAE0433-1G
(3R)-(+)-3-(Ethylamino)pyrrolidine ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
(3R)-(+)-3-(Ethylamino)pyrrolidine
分子式:
C₆H₁₄N₂ 分子量: 114,19 g/mol 沸点: 176°C |
MDL编号:
MFCD00191358 CAS号: 381670-30-0 UN号: 2734 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +12.0 to +17.0 deg (C=10, EtOH) |