1,2-二对甲苯磺酰氧基乙烷 ≥99.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 乙烯二对甲苯磺酸酯乙二醇二对甲苯磺酸酯
TCIAE0438-25GEA 675 CNY
TCIAE0438-25G TCIAE0438-100G
1,2-二对甲苯磺酰氧基乙烷 ≥99.0% (通过HPLC)
1,2-二对甲苯磺酰氧基乙烷
分子式: C₁₆H₁₈O₆S₂
分子量: 370,43 g/mol
MDL编号: MFCD00008549
CAS号: 6315-52-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 126.0 to 129.0 deg-C