3-Ethyl-2-methyl-3-pentanol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAE0481-5GEA
0
CNY
TCIAE0481-5G
3-Ethyl-2-methyl-3-pentanol ≥98.0% (通过GC)
3-Ethyl-2-methyl-3-pentanol
分子式:
C₈H₁₈O 分子量: 130,23 g/mol 沸点: 59°C |
MDL编号:
MFCD00046589 CAS号: 597-05-7 UN号: 1987 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |