1-乙基吡咯烷 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: N-乙基吡咯烷
TCIAE0510-5GEA 0 CNY
TCIAE0510-5G TCIAE0510-25G
1-乙基吡咯烷 ≥98.0% (通过GC)
1-乙基吡咯烷
分子式: C₆H₁₃N
分子量: 99,18 g/mol
沸点: 105°C
MDL编号: MFCD01632186
CAS号: 7335-06-0
EINECS: 230-840-5
UN号: 2733
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %