2-乙氧基-5-硝基吡啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAE0536-5GEA 270 CNY
TCIAE0536-5G TCIAE0536-25G
2-乙氧基-5-硝基吡啶 ≥98.0% (通过GC)
2-乙氧基-5-硝基吡啶
分子式: C₇H₈N₂O₃
分子量: 168,15 g/mol
MDL编号: MFCD01646181
CAS号: 31594-45-3
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %