二乙二醇乙醚丙烯酸酯 ≥98.0% (通过GC) stabilised
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 2-(2-乙氧基乙氧基)乙基丙烯酸酯
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
TCIAE0652-25GEA 160 CNY
TCIAE0652-25G TCIAE0652-500G
二乙二醇乙醚丙烯酸酯 ≥98.0% (通过GC) stabilised
二乙二醇乙醚丙烯酸酯
分子式: C₉H₁₆O₄
分子量: 188,22 g/mol
CAS号: 7328-17-8
EINECS: 230-811-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %