2-乙基吡咯 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAE0713-1GEA 0 CNY
TCIAE0713-1G TCIAE0713-5G
2-乙基吡咯 ≥96.0% (通过GC)
2-乙基吡咯
分子式: C₆H₉N
分子量: 95,15 g/mol
沸点: 165°C
闪点: 62°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00060477
CAS号: 1551-06-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %