Ethyl benzo[d]isoxazole-3-carboxylate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAE0731-100MGEA
0
CNY
TCIAE0731-100MG
Ethyl benzo[d]isoxazole-3-carboxylate ≥98.0% (通过GC)
Ethyl benzo[d]isoxazole-3-carboxylate
分子式:
C₁₀H₉NO₃ 分子量: 191,1834 g/mol |
MDL编号:
MFCD06659787 CAS号: 57764-49-5 |
产品技术规格
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 57.0 to 61.0 deg-C |