7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAE0748-1GEA 0 CNY
TCIAE0748-100MG TCIAE0748-1G
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin ≥98.0% (通过HPLC)
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
分子式: C₂₂H₂₀N₂O₅
溶点: 217°C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD06762720
CAS号: 86639-52-3
UN号: 1544
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 94.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +30.0 deg (C=0.2, THF)