2,3-Epoxynorbornane ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAE0779-1GEA 360 CNY
TCIAE0779-1G TCIAE0779-5G
2,3-Epoxynorbornane ≥95.0% (通过GC)
2,3-Epoxynorbornane
分子式: C₇H₁₀O
分子量: 110,16 g/mol
MDL编号: MFCD00798067
CAS号: 278-74-0
EINECS: 205-995-7
UN号: 1325
ADR: 4.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C