N-乙基-2-异丙基-5-甲基环己烷甲酰胺 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
Synonyms:
薄荷酰胺 WS-3
, 乙基薄荷烷甲酰胺
, N-乙基-5-甲基-2-(1-甲基乙基)环己甲酰胺
, 薄荷酰胺
TCIAE0796-5GEA
230
CNY
TCIAE0796-5G
TCIAE0796-25G
N-乙基-2-异丙基-5-甲基环己烷甲酰胺 ≥98.0% (通过GC)
N-乙基-2-异丙基-5-甲基环己烷甲酰胺
分子式:
C₁₃H₂₅NO 分子量: 211,349 g/mol |
MDL编号:
MFCD00130071 CAS号: 39711-79-0 EINECS: 254-599-0 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 96.0 to 102.0 deg-C |