1-Ethyl-4-[(4-methoxyphenyl)ethynyl]benzene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAE0806-1GEA
0
CNY
TCIAE0806-1G
TCIAE0806-5G
1-Ethyl-4-[(4-methoxyphenyl)ethynyl]benzene ≥98.0% (通过GC)
1-Ethyl-4-[(4-methoxyphenyl)ethynyl]benzene
分子式:
C₁₇H₁₆O 分子量: 236,31 g/mol |
MDL编号:
MFCD00807428 CAS号: 63221-88-5 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 72.0 to 76.0 deg-C |