2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAE0833-5GEA 800 CNY
TCIAE0833-5G
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine
分子式: C₈H₁₁NO
分子量: 137,1800 g/mol
MDL编号: MFCD00462409
CAS号: 2364-75-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C