1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoro(trifluoromethyl)borate ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAE0836-5GEA
0
CNY
TCIAE0836-5G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoro(trifluoromethyl)borate ≥98.0% (通过HPLC)
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoro(trifluoromethyl)borate
分子式:
C₇H₁₁BF₆N₂ 分子量: 247,98 g/mol 溶点: -20°C |
CAS号:
681856-28-0 |
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Water | max. 0.5 % |