4-乙氧基肉桂酸,主要为反式 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAE0856-25GEA 1825 CNY
TCIAE0856-25G TCIAE0856-5G
4-乙氧基肉桂酸,主要为反式 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-乙氧基肉桂酸,主要为反式
分子式: C₁₁H₁₂O₃
分子量: 192,21 g/mol
MDL编号: MFCD11040581
CAS号: 2373-79-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C