Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAE0869-5GEA
2725
CNY
TCIAE0869-5G
TCIAE0869-1G
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate
分子式:
C₉H₁₁NO₄ 溶点: 210°C |
MDL编号:
MFCD02929397 CAS号: 70254-52-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |