5-Ethylpyridine-2,3-dicarboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAE0887-25GEA
0
CNY
TCIAE0887-25G
TCIAE0887-5G
5-Ethylpyridine-2,3-dicarboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
5-Ethylpyridine-2,3-dicarboxylic acid
分子式:
C₉H₉NO₄ 分子量: 195,17 g/mol 溶点: 156°C |
MDL编号:
MFCD00071733 CAS号: 102268-15-5 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |