(2S,3S)-1,2-环氧-3-(Boc-氨基)-4-苯基丁烷 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: [S-(R*,R*)]-(-)-(1-环氧乙基-2-苯乙基)氨基甲酸叔丁酯
TCIAE0893-5GEA 1550 CNY
TCIAE0893-5G TCIAE0893-1G
(2S,3S)-1,2-环氧-3-(Boc-氨基)-4-苯基丁烷 ≥98.0% (通过GC)
(2S,3S)-1,2-环氧-3-(Boc-氨基)-4-苯基丁烷
分子式: C₁₅H₂₁NO₃
分子量: 263,34 g/mol
MDL编号: MFCD02258997
CAS号: 98737-29-2
EINECS: 425-420-5
UN号: 3077
ADR: 9,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -9.0 deg (C=1, methanol)