α-雌二醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
雌二醇
, 1,3,5(10)-雌甾三烯-3,17α-二醇
, 3,17α-二羟基-1,3,5(10)-雌三烯
TCIAE0919-1GEA
0
CNY
TCIAE0919-1G
α-雌二醇 ≥98.0% (通过GC)
α-雌二醇
分子式:
C₁₈H₂₄O₂ 分子量: 272,39 g/mol |
MDL编号:
MFCD00064144 CAS号: 57-91-0 EINECS: 200-354-8 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 222.0 to 226.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +46.0 to +52.0 deg (C=1, Dioxane) |