Ethyl-3-bromo-1H-indole-2-carboxylate ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAE0927-5GEA 0 CNY
TCIAE0927-5G TCIAE0927-1G
Ethyl-3-bromo-1H-indole-2-carboxylate ≥95.0% (通过GC)
Ethyl-3-bromo-1H-indole-2-carboxylate
分子式: C₁₁H₁₀BrNO₂
分子量: 268,11 g/mol
MDL编号: MFCD02071793
CAS号: 91348-45-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C