1-(甲酰氨基甲基)-1H-苯并三唑 ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAF0339-5GEA
0
CNY
TCIAF0339-5G
1-(甲酰氨基甲基)-1H-苯并三唑 ≥98.0% (通过HPLC)
1-(甲酰氨基甲基)-1H-苯并三唑
分子式:
C₈H₈N₄O 分子量: 176,18 g/mol |
MDL编号:
MFCD00134328 CAS号: 87022-36-4 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 137.0 to 141.0 deg-C |