3-糠醛 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 3-呋喃甲醛
TCIAF0354-10GEA 1025 CNY
TCIAF0354-10G
3-糠醛 ≥98.0% (通过GC)
3-糠醛
分子式: C₅H₄O₂
分子量: 96,09 g/mol
沸点: 144°C
闪点: 48°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00010424
CAS号: 498-60-2
UN号: 1199
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %