4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAF0476-1GEA
0
CNY
TCIAF0476-1G
TCIAF0476-5G
4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
分子式:
C₁₁H₁₁FO₃ 分子量: 210,20 g/mol |
MDL编号:
MFCD00667222 CAS号: 149437-76-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 141.0 to 145.0 deg-C |