4-Fluorocatechol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAF0483-1GEA
0
CNY
TCIAF0483-1G
TCIAF0483-5G
4-Fluorocatechol ≥98.0% (通过GC)
4-Fluorocatechol
分子式:
C₆H₅FO₂ 分子量: 128,10 g/mol |
MDL编号:
MFCD01317539 CAS号: 367-32-8 UN号: 1759 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 89.0 to 93.0 deg-C |