5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAF0515-25GEA 865 CNY
TCIAF0515-25G TCIAF0515-5G
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate
分子式: C₈H₆FNS
分子量: 167,20 g/mol
CAS号: 175205-39-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %