4-Formylphenyl-β-D-allopyranoside ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAF0542-5GEA 0 CNY
TCIAF0542-5G
4-Formylphenyl-β-D-allopyranoside ≥98.0% (通过HPLC)
4-Formylphenyl-beta-D-allopyranoside
分子式: C₁₃H₁₆O₇
分子量: 284,26 g/mol
溶点: 190°C
CAS号: 80154-34-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -95.0 to -115.0 deg (C=0.8, H2O)