2-甲氧基-5-氟尿嘧啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAF0547-5GEA 255 CNY
TCIAF0547-5G TCIAF0547-25G
2-甲氧基-5-氟尿嘧啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-甲氧基-5-氟尿嘧啶
分子式: C₅H₅FN₂O₂
分子量: 144,11 g/mol
CAS号: 1480-96-2
EINECS: 473-810-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C