5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAF0635-25GEA 630 CNY
TCIAF0635-25G TCIAF0635-5G
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil
分子式: C₈H₉FN₂O₃
分子量: 200,17 g/mol
MDL编号: MFCD00012351
CAS号: 17902-23-7
EINECS: 241-846-2
UN号: 2811
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C