4-(1-吡咯烷)苯甲醛 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 1-(4-甲酰苯基)吡咯烷
TCIAF0679-5GEA 0 CNY
TCIAF0679-5G TCIAF0679-1G
4-(1-吡咯烷)苯甲醛 ≥98.0% (通过GC)
4-(1-吡咯烷)苯甲醛
分子式: C₁₁H₁₃NO
分子量: 175,23 g/mol
MDL编号: MFCD00015469
CAS号: 51980-54-2
EINECS: 257-570-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C