芴甲氧羰酰胺 ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
Fmoc-酰胺
TCIAF0689-5GEA
0
CNY
TCIAF0689-5G
TCIAF0689-1G
芴甲氧羰酰胺 ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
芴甲氧羰酰胺
分子式:
C₁₅H₁₃NO₂ 分子量: 239,27 g/mol |
MDL编号:
MFCD00237376 CAS号: 84418-43-9 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |