8-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,6-dioxa-n-octanoic acid ≥97.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAF0719-1GEA 0 CNY
TCIAF0719-1G TCIAF0719-200MG
8-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,6-dioxa-n-octanoic acid ≥97.0% (通过HPLC)
8-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,6-dioxa-n-octanoic acid
分子式: C₂₁H₂₃NO₆
分子量: 385,42 g/mol
MDL编号: MFCD01321015
CAS号: 166108-71-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %