4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAF0731-25GEA
0
CNY
TCIAF0731-25G
TCIAF0731-5G
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (通过GC)
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
分子式:
C₃H₃FO₃ 分子量: 106,05 g/mol 沸点: 210°C 溶点: 20°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD06247543 CAS号: 114435-02-8 EINECS: 483-360-5 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |