6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAF0735-5GEA
0
CNY
TCIAF0735-5G
TCIAF0735-25G
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole
分子式:
C₁₂H₁₃FN₂O 分子量: 220,24 g/mol 溶点: 306°C |
MDL编号:
MFCD03236724 CAS号: 84163-77-9 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |