(E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]acrolein ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAF0819-5GEA 0 CNY
TCIAF0819-5G TCIAF0819-25G
(E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]acrolein ≥98.0% (通过GC)
(E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]acrolein
分子式: C₂₀H₁₈FNO
分子量: 307,37 g/mol
MDL编号: MFCD03840863
CAS号: 93957-50-7
EINECS: 425-370-4
UN号: 3077
ADR: 9,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C